Learn More
Propiolate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10527664
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 922-67-8
Formule moléculaire C4H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 84.074
Numéro MDL MFCD00008572
Clé InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 13536
Nom IUPAC prop-2-ynoate de méthyle
SMILES COC(=O)C#C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl propiolate
% min. CAS 97.0
Densité 0.9400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire HCidentical toCCO2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 84.07
Pourcentage de pureté 97%