Learn More
α-D-mannopyranoside de méthyl, ≥99 %, Fisher BioReagents
42.40€ - 3175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 617-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
Numéro MDL | MFCD00063262 |
Clé InChI | HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside |
CID PubChem | 101798 |
ChEBI | CHEBI:43943 |
SMILES | COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10596184
|
Fisher BioReagents
BP2530-10 |
10 g | Verre ambré |
42.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10286094
|
Fisher BioReagents
BP2530-25 |
25 g | Amber Glass | ||||||
11403084
|
Fisher BioReagents
BP2530-100 |
100 g | Verre ambré |
220.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11413084
|
Fisher BioReagents
BP2530-500 |
500 g | Verre ambré |
3175.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Méthyl α-D-mannopyranoside, ≥ 99 %
Le méthyle de α-D-mannopyranoside est utilisé dans les applications de recherche biochimique.Identifiants chimiques
617-04-9 | |
194.18 | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
101798 | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
C7H14O6 | |
MFCD00063262 | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
CHEBI:43943 |
Spécification
Methyl α-D-Mannopyranoside | |
193°C to 196°C | |
< 0.5% | |
C7H14O6 | |
76 to 85° (+ or -) | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol | |
101798 | |
194.2 | |
Poudre / Solide |
617-04-9 | |
Blanc | |
≥99% | |
MFCD00063262 | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O | |
194.18 | |
CHEBI:43943 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT