Learn More
α-D-mannopyranoside de méthyl, ≥99 %, Fisher BioReagents
Code produit. 10286094
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Verre ambré
Méthyl α-D-mannopyranoside, ≥ 99 %
  • Methyl α-D-mannopyranoside is a lectin inhibitory sugar
  • Competitive inhibitor of the binding of mannose by E. coli
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063262
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl α-D-Mannopyranoside
Point de fusion 193°C to 196°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation < 0.5%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 25 g
Rotation spécifique 76 to 85° (+ or -)
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 194.2
Pourcentage de pureté ∼99%
Forme physique Powder or Solid
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • a-Methyl-D-mannopyranoside