Learn More
4-iodopyrrole-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
41.00€ - 104.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40740-41-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6INO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.023 |
Numéro MDL | MFCD07368824 |
Clé InChI | KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 11673249 |
Nom IUPAC | méthyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CN1)I |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
40740-41-8 | |
251.023 | |
KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate |
C6H6INO2 | |
MFCD07368824 | |
11673249 | |
COC(=O)C1=CC(=CN1)I |
Spécification
Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate | |
76°C to 78°C | |
C6H6INO2 | |
Light sensitive | |
KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate | |
11673249 | |
97% |
40740-41-8 | |
Blanc à marron | |
MFCD07368824 | |
methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyliodopyrrolecarboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylicacidmethylester, 4-iodo-2-methoxycarbonylpyrrole, methyl4-iodopyrrole-2-carboxylate, methyl 4-iodo-2-pyrrolecarboxylate, methyl 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylate | |
COC(=O)C1=CC(=CN1)I | |
251.023 | |
251 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante