Learn More
4-iodopyrrole-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15415987
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40740-41-8
Formule moléculaire C6H6INO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.023
Numéro MDL MFCD07368824
Clé InChI KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11673249
Nom IUPAC méthyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyliodopyrrolecarboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylicacidmethylester, 4-iodo-2-methoxycarbonylpyrrole, methyl4-iodopyrrole-2-carboxylate, methyl 4-iodo-2-pyrrolecarboxylate, methyl 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Poids de la formule 251
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide