Learn More
4-chlorocarbonylbenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
63.00€ - 819.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7377-26-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.602 |
Numéro MDL | MFCD00059486 |
Clé InChI | CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester |
CID PubChem | 81850 |
Nom IUPAC | 4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54688.03 |
1 g |
63.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54688.06 |
5 g |
230.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54688.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester, is a building block, that can be used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can be used for the preparation of benzophenone residues and also for the synthesis of novel novel bulky hydrophobic retinoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’ester méthylique d’acide 4-(chlorocarbonyle)benzoïque est un bloc de construction qui peut être utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut être utilisé pour la préparation de résidus de benzophénone et aussi pour la synthèse de nouveaux rétinoïdes hydrophobes encombrants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides. Hygroscopique.
Identifiants chimiques
7377-26-6 | |
198.602 | |
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N | |
81850 | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C9H7ClO3 | |
MFCD00059486 | |
methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester | |
4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle |
Spécification
Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate | |
52°C to 56°C | |
MFCD00059486 | |
Moisture sensitive | |
Hydrolyzes in water. | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
198.602 | |
198.6 |
7377-26-6 | |
C9H7ClO3 | |
UN3261 | |
methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester | |
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N | |
4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle | |
81850 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 230-937-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote