Learn More
4-chlorocarbonylbenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410908
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester, is a building block, that can be used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can be used for the preparation of benzophenone residues and also for the synthesis of novel novel bulky hydrophobic retinoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique d’acide 4-(chlorocarbonyle)benzoïque est un bloc de construction qui peut être utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut être utilisé pour la préparation de résidus de benzophénone et aussi pour la synthèse de nouveaux rétinoïdes hydrophobes encombrants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7377-26-6
Formule moléculaire C9H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 198.602
Numéro MDL MFCD00059486
Clé InChI CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
CID PubChem 81850
Nom IUPAC 4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Point de fusion 52°C to 56°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 198.6
Pourcentage de pureté ≥98%