Learn More
3-(2-bromoéthoxy)benzoate de méthyle, 97+ %, Thermo Scientific™
53.40€ - 638.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59516-96-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11BrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.10 |
Numéro MDL | MFCD06204041 |
Clé InChI | CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester |
CID PubChem | 10491483 |
Nom IUPAC | methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate |
SMILES | COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15409127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.03 |
1 g |
186.93€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52405.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications3-(-Bromoéthoxy)benzoate2-bromoéthoxy)benzoate de méthyle utilisé dans la recherche pharmaceutique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
59516-96-0 | |
259.10 | |
CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N | |
10491483 | |
COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1 |
C10H11BrO3 | |
MFCD06204041 | |
methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester | |
methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate |
Spécification
Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate | |
C10H11BrO3 | |
methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester | |
COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1 | |
259.10 | |
259.1 |
59516-96-0 | |
MFCD06204041 | |
CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate | |
10491483 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante