Learn More
3-(2-bromoéthoxy)benzoate de méthyle, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429127
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-(-Bromoéthoxy)benzoate2-bromoéthoxy)benzoate de méthyle utilisé dans la recherche pharmaceutique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59516-96-0
Formule moléculaire C10H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.10
Numéro MDL MFCD06204041
Clé InChI CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 10491483
Nom IUPAC methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.1
Pourcentage de pureté ≥97%