Learn More
Alfa Aesar™ 2-éthylacétoacétate de méthyle, 97 %
32.85€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS 51756-08-2
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD01632136
Clé InChI YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-ethylacetoacetate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxobutanoic acid, methyl ester, methyl ethylacetoacetate, methyl acetylbutyrate, methyl 2-acetylbutyrate, acmc-1b06q, methyl 2-ethyl-3-oxobutyrate, methyl 2-ethyl-3-oxo-butyrate
CID PubChem 103534
Nom IUPAC 2-éthyl-3-oxobutanoate de méthyle
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11489307
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
B21368.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11499307
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
B21368.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
51756-08-2
144.17
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
103534
CCC(C(=O)C)C(=O)OC
C7H12O3
MFCD01632136
methyl 2-ethylacetoacetate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxobutanoic acid, methyl ester, methyl ethylacetoacetate, methyl acetylbutyrate, methyl 2-acetylbutyrate, acmc-1b06q, methyl 2-ethyl-3-oxobutyrate, methyl 2-ethyl-3-oxo-butyrate
2-éthyl-3-oxobutanoate de méthyle
Spécification
Methyl 2-ethylacetoacetate
1.01
C7H12O3
MFCD01632136
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
2-éthyl-3-oxobutanoate de méthyle
103534
97%
51756-08-2
189°C to 191°C
1.423
methyl 2-ethylacetoacetate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxobutanoic acid, methyl ester, methyl ethylacetoacetate, methyl acetylbutyrate, methyl 2-acetylbutyrate, acmc-1b06q, methyl 2-ethyl-3-oxobutyrate, methyl 2-ethyl-3-oxo-butyrate
CCC(C(=O)C)C(=O)OC
144.17
144.17
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 257-381-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante