Learn More
Alfa Aesar™ 2-éthylacétoacétate de méthyle, 97 %
Code produit. 11499307
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 51756-08-2
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD01632136
Clé InChI YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-ethylacetoacetate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxobutanoic acid, methyl ester, methyl ethylacetoacetate, methyl acetylbutyrate, methyl 2-acetylbutyrate, acmc-1b06q, methyl 2-ethyl-3-oxobutyrate, methyl 2-ethyl-3-oxo-butyrate
CID PubChem 103534
Nom IUPAC 2-éthyl-3-oxobutanoate de méthyle
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-ethylacetoacetate
Densité 1.01
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 g
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 97%