Learn More
Méthyle 2-bromothiazole-5-carboxylate, 98 %
114.00€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54045-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4BrNO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.056 |
Numéro MDL | MFCD03788565 |
Clé InChI | HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, methyl 2-bromo-5-thiazole carboxylate, methyl2-bromothiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem17197, acmc-1apjm, ksc494s7p |
CID PubChem | 2773502 |
Nom IUPAC | methyl 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=CN=C(S1)Br |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
54045-74-8 | |
222.056 | |
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N | |
2773502 | |
COC(=O)C1=CN=C(S1)Br |
C5H4BrNO2S | |
MFCD03788565 | |
methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, methyl 2-bromo-5-thiazole carboxylate, methyl2-bromothiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem17197, acmc-1apjm, ksc494s7p | |
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate |
Specifications
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate | |
61°C to 64°C | |
MFCD03788565 | |
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate | |
2773502 | |
98% |
54045-74-8 | |
C5H4BrNO2S | |
methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, methyl 2-bromo-5-thiazole carboxylate, methyl2-bromothiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem17197, acmc-1apjm, ksc494s7p | |
COC(=O)C1=CN=C(S1)Br | |
222.056 | |
222.05 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante