Learn More
Méthyle 2-bromothiazole-5-carboxylate, 98 %
Code produit. 11397219
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54045-74-8
Formule moléculaire C5H4BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.056
Numéro MDL MFCD03788565
Clé InChI HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, methyl 2-bromo-5-thiazole carboxylate, methyl2-bromothiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem17197, acmc-1apjm, ksc494s7p
CID PubChem 2773502
Nom IUPAC methyl 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 98%