Learn More
Chlorure de méthoxycarbonylsulfenyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26555-40-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.554 |
Numéro MDL | MFCD00013648 |
Clé InChI | TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride |
CID PubChem | 123417 |
Nom IUPAC | Chlorosulfanylformate de méthyle |
SMILES | COC(=O)SCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04350.03 |
1 g |
41.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04350.06 |
5 g |
140.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methoxycarbonylsulfenyl chloride is used to prepare 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanine by reacting with L-cysteine. Further, it is used in the synthesis of 3-2 pyridinyldithio propanoic acid hydrazide (PDPH). It serves as an important heterobifunctional crosslinker, which is a crosslinker used to make macromolecule-drug conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de méthoxycarbonylsulfenyle est utilisé pour préparer la 3-[(méthoxycarbonyl)dithio]-L-alanine par réaction avec la L-cystéine. De plus, il est utilisé dans la synthèse de l’hydrazide de l’acide 3-2pyridinyldithio-propanoïque (PDPH). Il sert d’important réticulateur hétérobifonctionnel, utilisé pour fabriquer des conjugués macromolécules-médicaments.
Solubilité
Miscible au dichlorméthane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
26555-40-8 | |
126.554 | |
TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N | |
123417 | |
COC(=O)SCl |
C2H3ClO2S | |
MFCD00013648 | |
methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride | |
Chlorosulfanylformate de méthyle |
Spécification
Methoxycarbonylsulfenyl chloride | |
1.398 | |
54°C (129°F) | |
1.482 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with dichlormethane. | |
COC(=O)SCl | |
126.554 | |
126.56 |
26555-40-8 | |
73°C to 74°C (100 mmHg) | |
C2H3ClO2S | |
MFCD00013648 | |
1849908 | |
methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride | |
TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorosulfanylformate de méthyle | |
123417 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 247-801-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only