Learn More
Chlorure de méthoxycarbonylsulfenyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376896
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Methoxycarbonylsulfenyl chloride is used to prepare 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanine by reacting with L-cysteine. Further, it is used in the synthesis of 3-2 pyridinyldithio propanoic acid hydrazide (PDPH). It serves as an important heterobifunctional crosslinker, which is a crosslinker used to make macromolecule-drug conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de méthoxycarbonylsulfenyle est utilisé pour préparer la 3-[(méthoxycarbonyl)dithio]-L-alanine par réaction avec la L-cystéine. De plus, il est utilisé dans la synthèse de l’hydrazide de l’acide 3-2pyridinyldithio-propanoïque (PDPH). Il sert d’important réticulateur hétérobifonctionnel, utilisé pour fabriquer des conjugués macromolécules-médicaments.
Solubilité
Miscible au dichlorméthane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26555-40-8
Formule moléculaire C2H3ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 126.554
Numéro MDL MFCD00013648
Clé InChI TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
CID PubChem 123417
Nom IUPAC Chlorosulfanylformate de méthyle
SMILES COC(=O)SCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Densité 1.398
Point d’ébullition 73°C to 74°C (100 mmHg)
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 1 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1849908
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dichlormethane.
Poids de la formule 126.56
Pourcentage de pureté 95%