Learn More
Chlorure de méthoxyacétyle, 97 %, stab. avec environ 0,3 % d’oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 140.70€
Identifiants chimiques
CAS | 38870-89-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.521 |
Numéro MDL | MFCD00000728 |
Clé InChI | JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl |
CID PubChem | 96623 |
Nom IUPAC | 2-chlorure de méthoxyacétyle |
SMILES | COCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372056
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03210.06 |
5 g |
50.15€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382056
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03210.14 |
25 g |
140.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methoxyacetyl chloride is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. Further, it acts as a precursor for the synthesis of agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de méthoxyacétyle sert d’intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants. De plus, il agit comme précurseur de la synthèse des produits agrochimiques.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’éther, du tétrachlorure de carbone et du chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
38870-89-2 | |
108.521 | |
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N | |
96623 | |
COCC(=O)Cl |
C3H5ClO2 | |
MFCD00000728 | |
methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl | |
2-chlorure de méthoxyacétyle |
Spécification
Methoxyacetyl chloride | |
38870-89-2 | |
1.185 | |
28°C (82°F) | |
1.424 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform. | |
COCC(=O)Cl | |
108.521 | |
108.52 |
stabilized with ≈0.3% magnesium oxide | |
<-40°C | |
112°C to 113°C | |
C3H5ClO2 | |
MFCD00000728 | |
1740244 | |
methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl | |
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chlorure de méthoxyacétyle | |
96623 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H226
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-169-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only