Learn More
Chlorure de méthoxyacétyle, 97 %, stab. avec environ 0,3 % d’oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372056
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Methoxyacetyl chloride is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. Further, it acts as a precursor for the synthesis of agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de méthoxyacétyle sert d’intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants. De plus, il agit comme précurseur de la synthèse des produits agrochimiques.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’éther, du tétrachlorure de carbone et du chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38870-89-2
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.521
Numéro MDL MFCD00000728
Clé InChI JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
CID PubChem 96623
Nom IUPAC 2-chlorure de méthoxyacétyle
SMILES COCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxyacetyl chloride
Note relative au nom stabilized with ≈0.3% magnesium oxide
Point de fusion <-40°C
Densité 1.185
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1740244
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform.
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 97%