Learn More
Méthanol, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Méthanol, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
51.00€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10241061
Afficher les documents Détails de la promotion
JT Baker
8404.1000
1 L Verre
51.00€
1L
10251061
Afficher les documents Détails de la promotion
JT Baker
8404.2500
2.5 L Verre
139.00€
2.50L
10211111
Afficher les documents Détails de la promotion
JT Baker
8404.5000
5 L EcoTainer Metal Safety Can Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Identifiants chimiques
67-56-1
Spécification
Methanol
Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm
67-56-1
64°C
11°C
Alcohol
HPLC Isocratic Grade
Max. 5 ppm
Max. 0.0003meq/g
Max. 0.0002meq/g
Max. 0.05%
32.04g/mol
BAKER ANALYZED™ HPLC
-97.8°C
Incolore
0.79 g/mL at 25°C
6 - 36 Vol %
240°C
Liquide
1.3314 nD
CH4O
CH3OH
16.9 kPa at 25°C
Carbinol, Methyl alcohol, Wood alcohol
≥99.8%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.