Learn More
Méthanol, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10211111
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
EcoTainer Metal Safety Can
Verre
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Le méthanol, HPLC BAKER ANALYSED, J.T.Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le rendement et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -97.8°C
Absorbance Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm
Couleur Colorless
CAS 67-56-1
Notes de qualité de la pureté HPLC Isocratic Grade
Formule moléculaire CH4O
Formule linéaire CH3OH
Synonyme Carbinol, Methyl alcohol, Wood alcohol
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Densité 0.79 g/mL at 25°C
Point d’ébullition 64°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 6 - 36 Vol %
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 240°C
Odeur Alcohol
Conditionnement EcoTainer Metal Safety Can
Forme physique Liquid
Indice de réfraction 1.3314 nD
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Acide titrable Max. 0.0003meq/g
Base titrable Max. 0.0002meq/g
Tension de vapeur 16.9 kPa at 25°C
Eau Max. 0.05%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.