Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
50.85€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol |
Nom IUPAC | Méthanol |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10281001
|
JT Baker
8045.1000 |
1 L | Flacon en verre |
50.85€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10179100
|
JT Baker
8045.2500 |
2.5 L | Flacon en verre |
105.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15538464
|
JT Baker
8045.2500PE |
2.5 L | Bouteille en plastique |
104.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO |
Spécification
-98°C | |
Max. 10 (APHA) | |
0.7918 g/cm³ (20°C) | |
11°C | |
max. 0.001 % | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO | |
32.04 |
67-56-1 | |
Clear | |
64.6°C (1013 hPa) | |
min. 99.8 % (by GC, corrected for water) | |
CH4O | |
max. 0.05 % | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.