Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10281001
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Exceeds ACS Specifications
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Max. 10 (APHA)
Aspect Clear
Densité 0.7918 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 64.6°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.8 % (by GC, corrected for water)
Résidus après évaporation max. 0.001 %
Eau max. 0.05 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.