Learn More
Le chlorure de méthacryloyle, 95 %, contient 200 ppm MEHQ comme stabilisateur, AcroSeal™, Acros Organics
122.10€ - 730.50€
Chemical Identifiers
CAS | 920-46-7 |
---|---|
Clé InChI | VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride |
CID PubChem | 13528 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl |
SMILES | CC(=C)C(=O)Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10347730
|
Thermo Scientific Acros
168661000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | |||||
10655222
|
Thermo Scientific Acros
168660010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
920-46-7 | |
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride | |
Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl |
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N | |
13528 | |
CC(=C)C(=O)Cl |
Specifications
Methacryloyl chloride | |
920-46-7 | |
1.0760g/mL | |
2°C | |
94% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)COCl | |
02,II,394 | |
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride | |
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl | |
104.54 | |
104.54 | |
Liquide |
97% | |
-60.0°C | |
95.0°C to 96.0°C | |
Authentic | |
C4H5ClO | |
1.4447 | |
1.076 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform | |
CC(=C)C(=O)Cl | |
200ppm MEHQ max. | |
13528 | |
95% |
Safety and Handling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cauti
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-058-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OZ5791000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methacryloyl chloride, stabilized
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only