Learn More
Le chlorure de méthacryloyle, 95 %, contient 200 ppm MEHQ comme stabilisateur, AcroSeal™, Acros Organics
Code produit. 10655222
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-46-7
Clé InChI VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
CID PubChem 13528
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacryloyl chloride
Note relative au nom 97%
Point de fusion -60.0°C
Densité 1.0760g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 96.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H5ClO
Formule linéaire H2C=C(CH3)COCl
Indice de réfraction 1.4447
Quantité 1 L
Beilstein 02,II,394
Gravité spécifique 1.076
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform
Stabilisateur 200ppm MEHQ max.
Poids moléculaire (g/mol) 104.54
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methacryloyl chloride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.