Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes carrées en acier inoxydable Metalware Range™
Gardez les pipettes stériles avec une boîte de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes carrées Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
55.55€ - 69.20€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Stérilité | Stérile |
Type | Boîte de stérilisation |
À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11844573
|
Nickel Electro™
6705/SS |
300 mm |
69.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12966986
|
Nickel Electro™
6702/SS |
340 mm |
55.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12996986
|
Nickel Electro™
6706/SS |
400 mm |
66.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12976986
|
Nickel Electro™
6703/SS |
430 mm |
59.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12986986
|
Nickel Electro™
6704/SS |
490 mm |
61.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Profilé carré en acier inoxydable
- Avec couvercle
- La forme carrée l’empêche de rouler sur la paillasse
- Silicone dans le couvercle et la base
Spécification
Autoclavables | |
Stérile | |
Autoclave |
Acier inoxydable | |
Boîte de stérilisation |