Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes carrées en acier inoxydable Metalware Range™
Gardez les pipettes stériles avec une boîte de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes carrées Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
Marque: Nickel Electro™ 6702/SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Profilé carré en acier inox
- Avec couvercle
- La forme carrée l’empêche de rouler sur la paillasse
- Silicone dans le couvercle et la base
Spécification
Autoclavables | |
Stérile | |
340 mm | |
Autoclave |
Acier inoxydable | |
À l’unité | |
Boîte de stérilisation |