Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
341.00€ - 1100.00€
Spécification
Type d’adhésif | Rubber, Permanent |
---|---|
Couleur | Light Gray |
Format | Roll |
Type de produit | Metallic, Non-Metal Label |
À utiliser avec (application) | Suivi des biens, identification générale et industrielle, plaques signalétiques |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11539443
|
Brady™
104196 |
W x H: 50.8 mm x 91.4m |
540.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11549443
|
Brady™
104197 |
W x H: 101.6 mm x 91.4m |
1100.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11519433
|
Brady™
104183 |
19.05 x 6.35 mm (W x H) |
445.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11579433
|
Brady™
104190 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
371.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11599433
|
Brady™
104192 |
W x H: 76.2 mm x 25.4 mm |
530.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11509443
|
Brady™
104193 |
W x H: 76.2 mm x 50.8 mm |
351.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11529443
|
Brady™
104195 |
W x H: 76.2 mm x 91.4m |
750.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11529433
|
Brady™
104184 |
25.4 x 9.52 mm (W x H) |
530.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11559433
|
Brady™
104187 |
38.1 x 12.7 mm (W x H) |
945.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11569433
|
Brady™
104189 |
50.8 mm x 12.7 mm (W x H) |
341.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11519443
|
Brady™
104194 |
W x H: 101.6 mm x 50.8 mm |
755.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11549433
|
Brady™
104186 |
38.1 x 19.05 mm (W x H) |
990.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11589433
|
Brady™
104191 |
W x H: 69.85 mm x 31.75 mm |
600.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in various sizes
- Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Spécification
Rubber, Permanent | |
Roll | |
Suivi des biens, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
Rectangle |
Light Gray | |
Metallic, Non-Metal Label | |
Imprimantes IP300, IP600 | |
0,0044 in |