Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque: Brady™ 104184
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Available in various sizes
- Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Spécification
Homologuées UL ; homologuées cUL | |
Rubber, Permanent | |
Satin | |
Polyester (B-480) | |
Suivi des biens, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
27.31 mm | |
10,000/Pk. | |
25.4 x 9.52 mm (W x H) | |
0,0044 in | |
12.07 mm | |
1 in | |
0,375 in |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Light Gray | |
Roll | |
Metallic, Non-Metal Label | |
Imprimantes IP300, IP600 | |
3 | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
0.112 mm | |
9.53 x 25.40 mm | |
25.4 mm | |
9.52 mm |