Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé MetaLabel™ B-486 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-486 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque:  Brady™ 114779
Code produit. 11727104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Certifications UL, homologation CSA
Caoutchouc, Permanent
Mat
Étiquette de suivi des biens
Imprimante BMP™ 71
2 x 1 po (l x H)
0,0053 in
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Gris clair
Polyester métallisé (B-486)
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général
100/Bte
50,8 x 25,4 mm (l x H)