Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé MetaLabel™ B-486 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-486 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
49.85€ - 93.60€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifications UL, homologation CSA |
---|---|
Description | Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Couleur | Gris clair |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11767354
|
Brady™
114749 |
1 x 0,5 po (l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
11727104
|
Brady™
114779 |
2 x 1 po (l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
11727364
|
Brady™
114799 |
1,5 x 0,5 po (l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
11777274
|
Brady™
114808 |
1,5 x 0,75 po (l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
11787104
|
Brady™
114825 |
3 x 1,9 po (l x H) | N/A | N/A | N/A | |||||
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Gris clair | |
Polyester métallisé (B-486) | |
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général | |
0,0053 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé MetaLabel™ B-486 avec adhésif agressif