Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester métallisé MetaLabel™ B-428
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-428 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
47.95€ - 550.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Description | Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Gris clair |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11701845
|
Brady™
115034 |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | 1 x 0,5 po (l x H) | 5000/rouleau | |||||
11731785
|
Brady™
115035 |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | 2 x 1 po (l x H) | 1000/Bte | |||||
11711745
|
Brady™
114738 |
25,4 x 7 mm (l x H) | 1 x 0,275 po (l x H) | 750/rouleau | |||||
11737354
|
Brady™
114746 |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | 1 x 0,5 po (l x H) | 500/rouleau | |||||
11707104
|
Brady™
114777 |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | 2 x 1 po (l x H) | 100/Bte | |||||
11747124
|
Brady™
114953 |
76,2 x 25,4 mm (l x H) | 3 x 1 po (l x H) | 100/Bte | |||||
11747104
|
Brady™
114788 |
69,8 x 31,7 mm (l x H) | 2,75 x 1,25 po (l x H) | 100/Bte | |||||
11797354
|
Brady™
114795 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) | 1,5 x 0,5 po (l x H) | 500/rouleau | |||||
11797104
|
Brady™
114827 |
101,6 x 48,2 mm (l x H) | 4 x 1,9 po (l x H) | 100/Bte | |||||
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
Rectangle | |
0,0044 in |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Gris clair | |
Polyester métallisé (B-428) | |
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général | |
1 | |
–70°C à +120°C | |
0,112 mm |