Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester métallisé MetaLabel™ B-428
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-428 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
Marque:  Brady™ 114777
Code produit. 11707104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Mat
Étiquette de suivi des biens
Imprimante BMP™ 71
100/Bte
2 x 1 po (l x H)
–70°C à +120°C
0,112 mm
50,80 x 25,40 mm
50,80 mm
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Gris clair
Polyester métallisé (B-428)
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général
1
Rectangle
50,8 x 25,4 mm (l x H)
0,0044 in
53,98 mm
25,40 mm