Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester métallisé MetaLabel™ B-428
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-428 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 115035
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1000/Bte | |
2 x 1 po (l x H) | |
–70°C à +120°C | |
0,112 mm | |
50,80 x 25,40 mm | |
50,80 mm |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Gris clair | |
Polyester métallisé (B-428) | |
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général | |
1 | |
Rectangle | |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | |
0,0044 in | |
53,98 mm | |
25,40 mm |