Learn More
Grant Instruments™ Connecteur de pompe à raccord cannelé
Convient aux tubulures souples Le connecteur de pompe à raccord cannelé Grant Instruments™ est destiné à une utilisation avec les bains réfrigérés et les circulateurs chauffants Grant
213.06€
Spécification
Gamme de températures | -40°C à +120°C |
---|---|
Type | Connecteur de pompe |
Matériau | Métal |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15122605
|
Grant Instruments™
M-HB12 |
S’adapte aux tubulures flexibles de 12mm dia. int. | |||||||
15112605
|
Grant Instruments™
M-HB9 |
S’adapte aux tubulures flexibles de 9 mm dia. int. | |||||||
15192595
|
Grant Instruments™
M-HB7 |
Tubulure flexible de 7 mm dia. int. | |||||||
Description
- Connecteur d’entrée/sortie de pompe métallique
- Structure cannelée adaptée aux tubulures souples
- Plage de températures de -40 à +120°C
Spécification
-40°C à +120°C | |
Connecteur de pompe | |
Métal |