Learn More
Grant Instruments™ Connecteur de pompe à raccord cannelé
Convient aux tubulures souples Le connecteur de pompe à raccord cannelé Grant Instruments™ est destiné à une utilisation avec les bains réfrigérés et les circulateurs chauffants Grant
Marque: Grant Instruments™ M-HB7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteur d’entrée/sortie de pompe métallique
- Structure cannelée adaptée aux tubulures souples
- Plage de températures de -40 à +120°C
Spécification
Tubulure flexible de 7 mm dia. int. | |
Connecteur de pompe | |
7 mm |
-40°C à +120°C | |
Métal |