Learn More
méso-érythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
86.13€ - 998.97€
Identifiants chimiques
CAS | 149-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
Numéro MDL | MFCD00004710 |
Clé InChI | UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite |
CID PubChem | 222285 |
ChEBI | CHEBI:17113 |
SMILES | OCC(O)C(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10050790
|
Thermo Scientific Acros
117820250 |
25 g | Bouteille en verre |
86.13€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090820
|
Thermo Scientific Acros
117821000 |
100 g | Flacon en plastique |
259.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348983
|
Thermo Scientific Acros
117825000 |
500 g | Flacon en plastique |
998.97€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
149-32-6 | |
122.12 | |
UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N | |
222285 | |
OCC(O)C(O)CO |
C4H10O4 | |
MFCD00004710 | |
erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite | |
CHEBI:17113 |
Spécification
meso-Erythritol | |
149-32-6 | |
Blanc | |
Authentique | |
C4H10O4 | |
MFCD00004710 | |
15,3733 | |
(10% in water) Clear colorless | |
OCC(O)C(O)CO | |
122.12 | |
CHEBI:17113 | |
99% |
99% | |
117.0°C to 121.0°C | |
329.0°C to 331.0°C | |
98.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH | |
01,525 | |
erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite | |
UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N | |
(2S,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol | |
222285 | |
122.12 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-737-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KF2000000
Identifiant produit
- meso-Erythritol
RUO – Research Use Only