Learn More
méso-érythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10090820
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-32-6
Formule moléculaire C4H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00004710
Clé InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
CID PubChem 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Erythritol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 117.0°C to 121.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 329.0°C to 331.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Quantité 100 g
Beilstein 01,525
Merck Index 15,3733
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC (2S,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • meso-Erythritol