Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
Marque: Cole-Parmer™ 39455-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être placé sur les marquages des tubes
- Permet d’utiliser l’unité comme un simple incubateur sans mouvement
- Pour une utilisation avec les dispositifs d’hybridation HB-1D ou HB-3D
Spécification
Hybridateur HB-1D | |
Jusqu’à 4 kg | |
Acier inoxydable | |
Accessoire ; Étagère |