Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
162.30€ - 164.84€
Spécification
Capacité | Jusqu’à 4 kg |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type | Accessoire ; Étagère |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12823386
|
Cole-Parmer™
39455-26 |
Hybridateur HB-1D |
162.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11563849
|
Cole-Parmer™
39455-22 |
Hybrigène HB-3D. |
164.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Can be placed into the tube locators.
- Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
- For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Spécification
Jusqu’à 4 kg | |
Acier inoxydable | |
Accessoire ; Étagère |