Learn More
MES monohydraté, acide libre ≥99 %, MP Biomedicals™
Un tampon utilisant de l’acide sans MES peut être préparé en titrant l’acide libre avec de l’hydroxyde de sodium au pH souhaité (pKa ± 1). Les volumes d’acide sans MES équimolaires et de MES de sodium ou de potassium peuvent également être mélangés pour atteindre le pH souhaité
151.58€ - 426.12€
Identifiants chimiques
CAS | 4432-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.233 |
Numéro MDL | MFCD00149409 |
Clé InChI | SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid |
CID PubChem | 78165 |
ChEBI | CHEBI:39005 |
Nom IUPAC | Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11456581
|
MP Biomedicals
0219483580 |
100 g |
151.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11466581
|
MP Biomedicals
0219483583 |
250 g |
426.12€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
4432-31-9 | |
195.233 | |
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N | |
78165 | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique |
C6H13NO4S | |
MFCD00149409 | |
2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid | |
CHEBI:39005 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O |
Spécification
MES monohydrate | |
Blanc | |
≥99% | |
MFCD00149409 | |
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique | |
78165 | |
213.26 |
4432-31-9 | |
Poudre cristalline | |
C6H13NO4S | |
2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O | |
195.233 | |
CHEBI:39005 | |
99.6% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-632-3