Learn More
MES monohydraté, acide libre ≥99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11466581 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Un tampon utilisant de l’acide sans MES peut être préparé en titrant l’acide libre avec de l’hydroxyde de sodium au pH souhaité (pKa ± 1). Les volumes d’acide sans MES équimolaires et de MES de sodium ou de potassium peuvent également être mélangés pour atteindre le pH souhaité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4432-31-9
Formule moléculaire C6H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 195.233
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
CID PubChem 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-ylethanesulfonique
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Poids de la formule 213.26
Pourcentage de pureté 99.6%