Learn More
MES, solution tampon de 0,5M, pH 7,5, Thermo Scientific™
38.80€ - 62.45€
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15435889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63706.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15445889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63706.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
C6H15NO5S
MFCD00283848
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
MES buffer soln.
Incolore
7.5
C6H15NO5S
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
16218417
145224-94-8
0.5 M
Liquide
MFCD00283848
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures