Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 0,2M, pH 6,0
67.70€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 145224-94-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.248 |
Numéro MDL | MFCD00283848 |
Clé InChI | MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 16218417 |
Nom IUPAC | Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423619
|
Thermo Scientific Chemicals
J60930.AK |
250 mL |
67.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15433619
|
Thermo Scientific Chemicals
J60930.AP |
500 mL |
101.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe MES est utilisé comme tampon de charge pour résoudre de très petites protéines (p. ex : 13 kDa) sur gels Bis-Tris. Également utilisé dans la chromatographie échangeuse de cations et en tant que tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. MES est également utile comme tampon non-coordinateur en chimie impliquant des ions métalliques, car de nombreux tampons courants (p. ex. les phosphates et acétates) forment facilement des complexes de coordination. Le MES ne se lie que faiblement aux Ca, Mg, Mn et il se lie de façon négligeable au Cu(II).
Solubilité
Soluble dans l’eau (∼1,3 M).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
145224-94-8 | |
213.248 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté |
C6H15NO5S | |
MFCD00283848 | |
16218417 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Spécification
MES buffer soln. | |
Incolore | |
6.0 | |
C6H15NO5S | |
Soluble in water (∽1.3 M). | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O | |
213.248 |
145224-94-8 | |
0.2 M | |
Liquide | |
MFCD00283848 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté | |
16218417 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only