Learn More
Sulfate de mercure(II), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (titration des précipitations)
26.29€ - 1382.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.65 |
Numéro MDL | MFCD00011047 |
Clé InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
CID PubChem | 24544 |
Nom IUPAC | sulfate de mercure(2+) |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15657280
|
Honeywell-Fluka
83384-10G |
10 g | N/A | ||||||
15697280
|
Honeywell-Fluka
83384-50G |
50 g | N/A | ||||||
15647280
|
Honeywell-Fluka
83384-100G |
100 g |
177.47€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15667280
|
Honeywell-Fluka
83384-250G |
250 g |
372.91€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15687280
|
Honeywell-Fluka
83384-500G |
500 g | N/A | ||||||
15677280
|
Honeywell-Fluka
83384-3KG |
3 kg |
1382.50€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
sulfate de mercure(2+) |
Spécification
Mercury(II) sulfate | |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.65g/mol |
7783-35-9 | |
HgSO4 | |
UN1645 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de mercure(2+) | |
24544 | |
≥99% (precipitation titration) |
Sécurité et traitement
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
missing translation for 'rtecsNumber' : OX0500000