Learn More
Sulfate de mercure(II), Honeywell Fluka™
Product Code. 15647280
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (titration des précipitations)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
CID PubChem 24544
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfate
Quantité 100 g
Formule linéaire HgSO4
Numéro UN UN1645
Poids de la formule 296.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (precipitation titration)