Learn More
Perchlorate de mercure(II) trihydraté, qualité réactif
67.91€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS 73491-34-6
Formule moléculaire Cl2H6HgO11
Poids moléculaire (g/mol) 453.529
Numéro MDL MFCD00149735
Clé InChI DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
CID PubChem 53471339
Nom IUPAC Perchlorate de mercure(2+) trihydraté
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331738
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011634.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11321738
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011634.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
73491-34-6
453.529
DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
53471339
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Cl2H6HgO11
MFCD00149735
mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
Perchlorate de mercure(2+) trihydraté
Spécification
Mercury(II) perchlorate trihydrate
Blanc
Cl2H6HgO11
MFCD00149735
mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Perchlorate de mercure(2+) trihydraté
53471339
Réactif
73491-34-6
Cristalline
Hg(ClO4)2·3H2O
UN3087
Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane.
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
453.529
453.54 (399.49 Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H271-H300-H310-H330-H373
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P283-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P306+P360-P310-P314-P330-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-525-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante