Learn More
Perchlorate de mercure(II) trihydraté, qualité réactif
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) perchlorate trihydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | Hg(ClO4)2·3H2O |
Numéro UN | UN3087 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane. |
Poids de la formule | 453.54 (399.49 Anhydrous) |
Qualité | Réactif |