Learn More
Oxyde de mercure(II), rouge, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21908-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.59 |
Numéro MDL | MFCD00011045 |
Clé InChI | UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide |
Nom IUPAC | Oxomercure |
SMILES | O=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.18 |
50 g |
35.30€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11433217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.30 |
250 g |
110.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16157.0B |
1000 g |
316.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mercury(II) oxide is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de mercure(II) est utilisé dans les peintures marines et pour porcelaine, les batteries sèches, les réactifs chimiques et les antiseptiques topiques. Il joue un rôle important dans la production de mercure. Il est utile dans la déduction d’un superconducteur à base de mercure. Il est également utilisé comme photo-oxydant pour l’oxydation photochimique des amines aromatiques primaires en composés azoaromatiques correspondants. Il s’agit également d’un matériau essentiel pour la préparation des cathodes dans les batteries au mercure.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau. Non soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et l’ammoniac.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec l’acide hypophosphorique, les carburants, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les matériaux combustibles, les matières organiques et les phénols.
Identifiants chimiques
21908-53-2 | |
216.59 | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure |
HgO | |
MFCD00011045 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
O=[Hg] |
Spécification
Mercury(II) oxide | |
red | |
HgO | |
UN1641 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure | |
216.59 | |
Odorless |
∼500°C (decomposition) | |
21908-53-2 | |
MFCD00011045 | |
14,5882 | |
Partially soluble in water. insoluble in alcohol,ether,acetone and ammonia. | |
O=[Hg] | |
216.59 | |
99% | |
11.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OXYDE DE MERCURE
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only