Learn More
Oxyde de mercure(II), rouge, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413217
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Mercury(II) oxide is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de mercure(II) est utilisé dans les peintures marines et pour porcelaine, les batteries sèches, les réactifs chimiques et les antiseptiques topiques. Il joue un rôle important dans la production de mercure. Il est utile dans la déduction d’un superconducteur à base de mercure. Il est également utilisé comme photo-oxydant pour l’oxydation photochimique des amines aromatiques primaires en composés azoaromatiques correspondants. Il s’agit également d’un matériau essentiel pour la préparation des cathodes dans les batteries au mercure.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau. Non soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et l’ammoniac.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec l’acide hypophosphorique, les carburants, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les matériaux combustibles, les matières organiques et les phénols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) oxide
Point de fusion ∼500°C (decomposition)
Note relative au nom red
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1641
Merck Index 14,5882
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. insoluble in alcohol,ether,acetone and ammonia.
Poids de la formule 216.59
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 11.14