Learn More
Iodure de mercure(II), Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
79.05€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HgI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 454.401 |
Numéro MDL | 11044 |
Clé InChI | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
CID PubChem | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
Nom IUPAC | diiodomercure |
SMILES | I[Hg]I |
Description
Identifiants chimiques
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercure |
HgI2 | |
11044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Spécification
354°C | |
7774-29-0 | |
8 | |
HgI2 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
Récipient de poudre en plastique |
259°C | |
Rouge | |
Solide | |
11044 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercure | |
24485 | |
454.39g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Mercury(II) iodide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.