Learn More
Iodure de mercure(II), Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10030240
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
Numéro MDL 11044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 354°C
Point de fusion 259°C
Couleur Rouge
pH 8
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 454.39g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.